14-751-M
Abl (Q252H) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged recombinant human Abl, residues 27-end containing the Q252H mutation. For use in Kinase Assays.
About This Item
Source biologique
human
Niveau de qualité
100
300
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Activité spécifique
1089 U/mg
Poids mol.
Mw 121 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Concentration
51% (Coomassie staining, SDS-PAGE)
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Application
Metabolism
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Définition de l'unité
Forme physique
Stockage et stabilité
Rapidly thaw the vial under cold water and immediately place on ice. Aliquot unused material into pre-chilled microcentrifuge tubes and immediately snap-freeze the vials in liquid nitrogen prior to re-storage at -70°C.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable