1.46779
Fluid K
ready-to-use, bottle volume 500 mL , filling volume
Synonyme(s) :
Diluting Fluid K, Fluid K for Sterility Testing, Rinse Fluid, Rinsing Solution Fluid K, Washing Fluid
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP (2.6.13)
JP (4.06)
USP
(71)
Niveau de qualité
Description
Diluting or rinsing fluid for samples containing petrolatum/oil
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
pkg of 1000 mL (in 1000 mL bottle with crimp cap and septum)
bottle of
Technique(s)
microbiological culture: suitable
sterile filtration: suitable
Contenance du flacon
500 mL
Volume du flacon
500 mL , filling volume
Couleur
clear slightly to yellowish
pH
6.7-7.1
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Sterility Testing
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for bacteria
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable