Principaux documents
14-672-M
Sigma-Aldrich
EphA7 Protein, active, 10 µg
10 μG
633,00 $
250 μG
4 390,00 $
633,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
633,00 $
250 μG
4 390,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
633,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description
protein target EphA7
Produit purifié par
(Ni2+/NTA-agarose)
Technique(s)
activity assay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... EPHA7(2045)
Description générale
FUNCTION: SwissProt: Q15375 # Receptor for members of the ephrin-A family. Binds to ephrin-A1, -A2, -A3, -A4 and -A5.
SIZE: 998 amino acids; 112097 Da
SUBUNIT: Interacts with PRKCABP and GRIP1 (By similarity).
SUBCELLULAR LOCATION: Membrane; Single-pass type I membrane protein.
TISSUE SPECIFICITY: Widely expressed.
SIMILARITY: SwissProt: Q15375 ## Belongs to the protein kinase superfamily. Tyr protein kinase family. Ephrin receptor subfamily. & Contains 2 fibronectin type-III domains. & Contains 1 protein kinase domain. & Contains 1 SAM (sterile alpha motif) domain.
Conditionnement
Also available in 10 μg size (cat#14-672) and in bulk (cat#14-672-K).
Qualité
Routinely evaluated by phosphorylation of PDKtide.
routinely evaluated by phosphorylation of PDKtide.
Propriétés physiques
38kDa
Stockage et stabilité
6 months at -70°C from date of shipment
Remarque sur l'analyse
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.