14-664-M
Mnk2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human, full length Mnk2, for use in Kinase Assays.
678,00 $
About This Item
678,00 $
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Gamme de produits
Upstate®
Activité spécifique
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
Poids mol.
Mw 50 kDa
Produit purifié par
(Ni2+/NTA-agarose)
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès
(FUNCTION: SwissProt: Q9HBH9 # May play a role in the response to environmental stress and cytokines. Appears to regulate transcription by phosphorylating EIF4E, thus increasing the affinity of this protein for the 7-methylguanosine-containing mRNA cap. )
NM_017572.3
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Application
Inflammation & Immunology
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable