1.46509
Sacs transparents, stérilisés par rayonnement gamma
box of 125 bags, polyethylene, sterile; irradiated
Synonyme(s) :
Sacs transparents stériles
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene sleeve
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; irradiated
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
box of 125 bags
Poche, Long. × Larg.
21 cm × 21 cm
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
Compatibilité
for use with Contact Plate
Température de stockage
2-25°C
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Contenu apparenté
Settle plates for isolators and critical cleanrooms