1.46407
Buffered NaCl-Peptone Solution
ready-to-use, bottle volume 90 mL , filling volume
Synonyme(s) :
Buffered Saline Peptone Water, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.13
Niveau de qualité
Description
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type wide neck
ready-to-use
Conditionnement
single packed of 90 mL (in 275 mL wide mouth bottle (6 bottles per box))
bottle of
Contenance du flacon
275 mL
Volume du flacon
90 mL , filling volume
pH
7.0
Application(s)
cosmetics
sterility testing
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable