1.46321
Bile Esculin Azide Agar
Ready-to-use 90mm plate for confirmation of intestinal Enterococci by Membrane filtration method.
About This Item
Produits recommandés
Agence
ISO 7899
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
plate
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of (90 mm plate (20 plates per box))
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1 ( in H2O)
Application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
water monitoring
Adéquation
Enterococcus spp.
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2