Principaux documents
1.46153
Millipore
TSA Cont. + Penase+LTHTh-ICR
About This Item
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
Forme
solid
Caractéristiques
2D bar code
ready-to-use
Profondeur
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Température de stockage
20-25°C
Adéquation
bacteria
molds
yeasts
Informations légales
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC