Principaux documents
14-517-M
Sigma-Aldrich
Blk Protein, active, human, 10 µg
Active, human, N-terminal His6 tagged, recombinant full-length human Blk, for use in Kinase Assays.
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
human
Niveau de qualité
100
300
Produit recombinant
expressed in Sf21 cells
Poids mol.
Mw 58.8 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Description générale
N-terminal His6 tagged, recombinant full-length human Blk
Conditionnement
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-517M when ordering the 250 µg size.
Qualité
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable