14-479-M
Rsk1/MAPKAP Kinase 1a Protein, active, Rat, 10 µg
Active, recombinant full-length rat RSK1 (residues 1-end), containing additional N-terminal His6 & HA (YPYDV PDYA) tags, for use in Kinase Assays.
5 190,00 $
About This Item
5 190,00 $
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poids mol.
Mw 88 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
rat ... RPS6KA1(81771)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable