Key Documents
14432-M
Millipore
YM Discs 100K NMWL 63.5MM 10PK
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable