Principaux documents
1.44083
Millipore
Filter Scanning Probe, 1 CFM
for use with APC SmartTouch
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Compatibilité
for use with APC SmartTouch
Température de stockage
room temp
Description générale
942839 (APC SmartTouch)
Complete with sampling tubing