14-327-M
JNK1α1/SAPK1c Protein, active, 10 µg
Active, recombinant full-length human JNK1α1/SAPK1c with an N-terminal His-tag, for use in Kinase Assays.
678,00 $
About This Item
678,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in Sf21 cells
Gamme de produits
Upstate®
Activité spécifique
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
Poids mol.
Mw 45 kDa
Produit purifié par
(Ni2+/NTA-agarose)
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès
(FUNCTION: SwissProt: P45983 # JNK1 isoforms display different binding patterns: beta-1 preferentially binds to c-Jun, whereas alpha-1, alpha-2, and beta- 2 have a similar low level of binding to both c-Jun or ATF2. However, there is no correlation between binding and phosphorylation, which is achieved at about the same efficiency by all isoforms. )
NM_002750.2
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... MAPK8(5599)
Description générale
Conditionnement
Also available in 250μg size (catalog number 14-327M).
Qualité
Description de la cible
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable