1.32372
MC-Media Pad®
selective for bacteria, Detection of Enterobacteriaceae, pkg of 4 × 25 pieces
172,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
About This Item
172,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Produits recommandés
Stérilité
sterile; aseptically processed
Gamme de produits
MC-Media Pad®
Forme
liquid
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of 4 × 25 pieces
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
selective for bacteria (Enterobacteriaceae)
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3