Principaux documents
1.30101
Millipore
Kit de test d′ATP de surface HY-LiTE®
Test pens and hygiene swabs for use with HY-LiTE® 2/2A luminometers
Synonyme(s) :
Stylos d’ATP de surface, tampons d’ATP de surface, tests d’ATP de surface, échantillonneurs d’ATP de surface
100 TESTS
1 050,00 $
1 050,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 TESTS
1 050,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41112601
Nomenclature NACRES :
NA.74
1 050,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Taille
100 reactions
Niveau de qualité
Gamme de produits
HY-LiTE®
Qualité
Test pens and hygiene swabs for use with HY-LiTE® 2/2A luminometers
Conditionnement
pkg of 100 tests (100 pens & 100 hygiene swabs)
Fabricant/nom de marque
HY-LiTE®
Conditions de stockage
protect from light
Application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
Compatibilité
for use with HY-LITE® luminometer
Méthode de détection
bioluminescent
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le kit de test d'ATP de surface HY-LiTE® contient des stylos prêts à l'emploi au format de test en cuvette pour être utilisés avec les luminomètres HY-LiTE® 2. Le kit contient des stylos de test et des écouvillons hygiéniques qui sont principalement conçus pour l′examen de l′efficacité du nettoyage et de l′assainissement post-production sur les surfaces en contact avec le produit. La détection de l'adénosine triphosphate (ATP) s'effectue au moyen d'une réaction avec un complexe luciférine/luciférase dans une solution tamponnée. Le kit de test est conçu pour révéler la présence de résidus d'origine biologique, comme des bactéries, des levures et des moisissures, y compris des bactéries viables et non cultivables, des micro-organismes anaérobies et autres micro-organismes que les méthodes par croissance classiques ne détectent généralement pas.
Application
Le kit de test d′ATP de surface HY-LiTE® convient aux mesures de l′ATP sur les surfaces après le nettoyage afin de contrôler la qualité du processus d′assainissement.
Adéquation
Pour la surveillance de l′hygiène des surfaces
Liaison
Réf. 1.30101.0022 remplacé par Réf. 1.30101.0021
Remarque sur l'analyse
Conditionnement : conforme
Aspect : test réussi
Test de performance : conforme
Informations légales
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.