Principaux documents
12-563
Sigma-Aldrich
Monomethyl-Histone H3 Peptide
Lys4, biotin conjugate
100 μG
410,00 $
410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
410,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Monomethyl-Histone H3 (Lys4) Peptide, biotin conjugate, Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes.
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... H3F3B(3021)
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lian-Mei Tan et al.
The Plant cell, 32(7), 2178-2195 (2020-05-03)
Chromatin remodeling and histone modifications are important for development and floral transition in plants. However, it is largely unknown whether and how these two epigenetic regulators coordinately regulate the important biological processes. Here, we identified three types of Imitation Switch