Principaux documents
12-540
Sigma-Aldrich
LKBtide
LKBtide primarily used in Kinase Assays.
1 MG
390,00 $
390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
390,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.42
390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description: Synthetic peptide (LSNLYHQGKFLQTFCGSPLYRRR) corresponding to amino aicds 196-215 of human NUAK2, plus 3 additional arginine residues.
MW: 2783 Daltons.
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: LKB1
Target Sub-Family: CAMK
Qualité
Routinely evaluated as a substrate for LKB1/STRADa/MO25a, active (Catalog # 14-596).
Forme physique
Lyophilized powder
Stockage et stabilité
2 years at -20°C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable