Principaux documents
1.25256
Supelco
Chromolith® Prep end cap set
About This Item
Code UNSPSC :
41115716
Gamme de produits
Chromolith®
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
Température de stockage
no temp limit
Remarque sur l'analyse
visual control: conforms
Informations légales
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany