Documents
125154
Millipore
Fractogel® EMD COO- (M)
RoboColumn Fractogel® COO (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Synonyme(s) :
RoboColumn Fractogel® COO (M) 0.6ml
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
ligand
(Carboxyethyl)
Niveau de qualité
Matériaux
polypropylene housing
Gamme de produits
Fractogel®
Forme
prepacked column
Paramètres
≤8 bar pressure
~300 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
Volume
0.6 mL
Groupe de la matrice active
Methacrylate
Taille moyenne des particules
40-90 μm
Capacité
~100 mL, resin binding capacity
Application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Description générale
5 x 30mm
Informations légales
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany