12-353
Acetyl-Histone H4 Peptide
Lys5/8/12/16
About This Item
Produits recommandés
product name
Acetyl-Histone H4 (Lys5, 8, 12, 16) Peptide, Acetyl-Histone H4 (Lys5, 8, 12, 16) Peptide primarily used in Histone Acetyltransferase Assays (HAT).
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (histone acetyltransferase (HAT))
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Application
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable