Principaux documents
1218
Sigma-Aldrich
Buffer, Phosphate pH 6.8
HARLECO® Used to dilute hematology and histology stains
About This Item
Code UNSPSC :
12161703
Niveau de qualité
Forme
liquid
Couleur
colorless
pH
6.8 ( in H2O)
Pf
-0.1 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Description générale
HARLECO® Buffer, Phosphate pH 6.8
1218-75 1L Poly Bottle
Application
Buffer used in Wright and Wright-Giemsa staining protocols.
HARLECO® Used to dilute hematology and histology stains
Informations légales
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable