121765
AG 825
A potent, cell-premeable, reversible, substrate competitive, and selective inhibitor of HER2 (neu/ErbB2; IC₅₀ = 0.35 µM) relative to HER1 (IC₅₀= 19 µM) autophosphorylation.
Synonyme(s) :
AG 825, 4-Hydroxy-3-methoxy-5-(benzothiazolylthiomethyl)benzylidenecyanoacetamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥94% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C19H15N3O3S2/c1-25-15-8-11(6-12(9-20)18(21)24)7-13(17(15)23)10-26-19-22-14-4-2-3-5-16(14)27-19/h2-8,23H,10H2,1H3,(H2,21,24)/b12-6+
Clé InChI
KXDONFLNGBQLTN-WUXMJOGZSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
HER2
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Tsai, C.M., et al. 1996. Cancer Res.56, 1068.
Levitzki, A., and Gazit, A. 1995. Science267, 1782.
Osherov, N., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 11134.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable