Principaux documents
1.20571
Millipore
PharmPrep® P100 RP-18e, 10 μm Scout Column
L × diam. 250 mm × 4.6 mm
1 UNIT
340,00 $
340,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 UNIT
340,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
340,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
spherical silica gel
Niveau de qualité
Description
L × diam. 250 mm × 4.6 mm
Gamme de produits
PharmPrep®
Paramètres
≤40 bar max. pressure
L × diam.
250 mm × 4.6 mm
Groupe de la matrice active
Spherical Silica Gel
Dimension de pores
10 nm mean pore size
Application(s)
plasma purification
plasma purification
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Spherical porous Silica with uniform and homogeneous gel matrix with excellent batch to batch reproducibility
Caractéristiques et avantages
PharmPrep® P100 RP-8e, 10 µm Scout Column provides users with :
  • Uniform and homogenous silica gel matrix with excellent batch-to-batch reproducibility over many column packings
  • Narrow particle size distribution for high performance and high productivity in small peptide purification processes
  • Reproducible specific surface area and pore size distribution
  • Low back pressure
  • Enhanced mechanical stability for long sorbent life-time
  • a perfect separation of insulin and the main impurities desamido-insulin.
Conditionnement
Plastic bottle
Informations légales
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany