Principaux documents
118110
Millipore
Adenosine 5′-Monophosphate, Disodium Salt
Synonyme(s) :
Adenosine 5′-Monophosphate, Disodium Salt, AMP, 2Na, 5ʹ-Adenylic Acid, Disodium
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352208
Pureté
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
Clé InChI
QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L
Description générale
Nucleotide that is widely distributed in nature.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable