Principaux documents
1151158
Millipore
ProSep®-vA Ultra 1 x 100 mL
High-titer antibody purification
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011308
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Prosep®
Paramètres
<1000 cm/hr flow rate
Technique(s)
protein purification: suitable
Hauteur du lit
≤450 mm
Taille des particules
75-125 μm
pH
1 – 9
Conditionnement
Bottle
Informations légales
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable