Principaux documents
1.14794
Supelco
Silicate (Silicic Acid) Test, photometric
photometric, 0.011-10.70 mg/L (SiO2), 0.005-5.00 mg/L (Si), Spectroquant®
300 TESTS
312,00 $
1 PKG
636,00 $
312,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
300 TESTS
312,00 $
1 PKG
636,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NB.21
312,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Test du silicate (acide silicique), photometric, 0.011-10.70 mg/L (SiO2), 0.005-5.00 mg/L (Si), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 300 tests
300 tests
Analyte(s) spécifique(s)
silicate
Plage de mesure
0.005-5.00 mg/L (Si)
0.011-10.70 mg/L (SiO2)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Silicomolybdenum blue)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Méthode : photométrie (0,011 à 10,70 mg/l de SiO₂) (0,005 à 5,00 mg/l de Si) Spectroquant®
La méthode est analogue aux méthodes APHA 4500-SiO2 D+E, ASTM D859-10 et DIN 38405-21.
Ce test avec réactifs Spectroquant® permet de quantifier précisément la teneur en silicates (acide silicique) d'un échantillon aqueux.
Principe du test : dans une solution d'acide sulfurique, les ions silicates réagissent avec les ions molybdate pour former un hétéropolyacide, qui est réduit en bleu de silicomolybdène. Ce colorant est mesuré par photométrie.
Les kits avec réactifs Spectroquant® contiennent des mélanges de réactifs prêts à l'emploi extrêmement stables qui permettent de réaliser les analyses conformément à la procédure décrite dans la notice d'utilisation.
Tous nos tests en tube et nos kits avec réactifs sont équipés du système d'identification "Live ID" (code-barres 2D) qui permet de connaître instantanément la méthode d'analyse et d'obtenir des informations cruciales, comme le numéro de lot, la date de péremption et les réétalonnages automatiques.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2