Principaux documents
1.14567
Supelco
Replacement filter
for use with Extrelut® NT 20 HDPE columns
50 UNITS
347,00 $
347,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 UNITS
347,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
347,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
supported liquid extraction (SLE): suitable
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with Extrelut® NT 20 HDPE columns
Température de stockage
no temp limit
Description générale
for EXtrelut® NT 20 HDPE columns
Remarque sur l'analyse
purity test (TLC): conforms
Informations légales
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.