Documents
1.12996
Supelco
Spectromelt® A 20
lithium metaborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
BLiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
49.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
236-631-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
for X-ray fluorescence analysis
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
840 °C
Solubilité
water: soluble 141.2  g/L at 20 °C (68 °F)
Densité
2.18 g/cm3 at at 20 °C (68 °F)
Masse volumique apparente
1300 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤20 ppm
silicate (as SiO2): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
Traces de cations
Ag: ≤5 ppm
Al: ≤10
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
Ga: ≤5 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Na: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sr: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
Clé InChI
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Chloride (Cl): ≤ 50 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 20 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 100 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (Silver): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 20 ppm
Ga (Gallium): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 20 ppm
Ni (Nickel): ≤ 5 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Loss on ignition (800 °C): ≤ 1.0 %
Bulk density: about 130
Informations légales
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable