Principaux documents
1.12410
Sigma-Aldrich
Ytterbium oxide
≥99%
Synonyme(s) :
Ytterbium oxide
5 G
194,00 $
194,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
194,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
O3Yb2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-234-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
194,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Yb+3].[Yb+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Yb/q3*-2;2*+3
Clé InChI
UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
99+
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable