Key Documents
1.12406
Sigma-Aldrich
Tungsten
fine powder 99+
Synonyme(s) :
Tungsten
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
W
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141747
Numéro de classement CE :
231-143-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Pf
3370 °C
Masse volumique apparente
4000 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Particle size (< 20 µm): ≥ 80 %
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable