Principaux documents
1.12292
Sigma-Aldrich
Sodium 1-octanesulfonate
for surfactant tests
Synonyme(s) :
Sodium 1-octanesulfonate
2 G
113,00 $
5 G
160,00 $
25 G
468,00 $
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 G
113,00 $
5 G
160,00 $
25 G
468,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H17NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
226-195-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
>300 °C
Masse volumique apparente
345 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Improvement of Determination Method of Acarbose Tablets by High-Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detector: This study enhances the HPLC methodologies using Sodium 1-octanesulfonate for the analysis of acarbose tablets, emphasizing improved accuracy and reliability in pharmaceutical testing (S XU, 2017).
  • Simultaneous determination of fangchinoline and tetrandrine in Qi-Fang-Xi-Bi-granules by RP-HPLC: Demonstrates the utility of Sodium 1-octanesulfonate in enhancing the chromatographic separation of traditional Chinese medicinal components, providing a basis for better quality control in herbal medicine (XG Lu et al., 2015).
  • Application of achiral–chiral two‐dimensional HPLC for separation of phenylalanine and tryptophan enantiomers: The use of Sodium 1-octanesulfonate facilitated the enantioselective separation of amino acids, critical for the pharmaceutical analysis of dietary supplements (A Lomenova et al., 2021).
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
pH (100 g/l, water): 5.8 - 7.5
TLC-Test: conforms
Loss on drying (120 °C; 4h; Vacuum): ≤ 2.0 %
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable