Principaux documents
1.10614
Supelco
Potassium carbonate
(special grade LAB)
25 KG
947,00 $
947,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 KG
947,00 $
About This Item
Formule linéaire :
K2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.21
Beilstein:
4267587
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
947,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
pH
11.5-12.5 (20 °C, 0.01 g/L in H2O)
Pf
891 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable