1.10218
Gram′s decolorizing solution
for the Gram staining method
About This Item
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>425 °C
IVD
for in vitro diagnostic use
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Température de transition
flash point -10 °C
Densité
0.79 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
A bottle with 500 ml Gram′s decolorizing solution is sufficient for staining up to 250 slides, it is also available as part of the Gram-color stain set, (Product number 1.11885). It is an IVD product and CE registered. For more details, please see instructions for use (IFU).
Remarque sur l'analyse
Staphylococcus aureus: dark blue-violet
E.coli: pink to red
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
14.0 °F
Point d'éclair (°C)
-10 °C