Principaux documents
1.09968
Supelco
Barium standard
1000 mg Ba, (BaCl₂ in 7% HCl) Titrisol®
1 AMP
108,00 $
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 AMP
108,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
concentrate
Concentration
1000 mg Ba in 7% HCl
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Caractéristiques et avantages
  • TitrisolTitrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
  • Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
  • Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
  • Provides reliable and reproducible results.
  • Remarque sur l'analyse
    content (Ba): 1000 mg / Ampoule
    Determination method: complexometric titration.
    (traceable to NIST - SRM 682)
    Accuracy of the method: +/- 2 mg
    Informations légales
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Pictogrammes
    Corrosion
    Mention d'avertissement
    Warning
    Mentions de danger
    Classification des risques
    Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
    Code de la classe de stockage
    8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
    Classe de danger pour l'eau (WGK)
    WGK 1
    Point d'éclair (°F)
    Not applicable
    Point d'éclair (°C)
    Not applicable