Principaux documents
1.09870
Supelco
Phosphate standard
1000 mg PO₄ (H₃PO₄ in H₂O) Titrisol®
1 AMP
140,00 $
140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 AMP
140,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
1.4 (20 °C in H2O)
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
content (PO₄³⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Alcalimetric titration.
(traceable to NIST - SRM 84k)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials