Principaux documents
1.09868
Supelco
Gold standard
for 1000 mg Au, [H(AuCl₄) 3H₂O in 12.7% HCl] Titrisol®
Synonyme(s) :
Gold Calibration Standard for ICP/AAS
1 AMP
464,00 $
464,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 AMP
464,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
464,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Concentration
1000 mg Au in 12.7% HCl
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Application
Goldstandard can be used as a calibration standard for thedetermination of gold in geological materials using graphite furnace atomicabsorption spectrometry (GF-AAS) [1]
Caractéristiques et avantages
  • Titrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
  • Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
  • Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
  • Provides reliable and reproducible results.
Remarque sur l'analyse
1000 mg Au in 12.7% hydrochloric acid, prepared with high-purity H(AuCl4).3H2O, HCl, and water.
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable