Principaux documents
1.09734
Supelco
Power Supply
1 PKG
376,00 $
376,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 PKG
376,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
SE.11
376,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Nova 30 A
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Nova 60
Température de stockage
15-25°C
Description générale
for NOVA 30A, NOVA 60 and NOVA 60A Spectroquant®
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany