1.09272
Solution 3b de Papanicolaou, solution polychrome EA 50
for cytology
About This Item
Niveau de qualité
Forme
liquid
Composition
Eosin G, 0.1-1%
Ethanol, 50-70%
Methanol, 10-20%
IVD
for in vitro diagnostic use
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Température de transition
flash point 17 °C
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Le flacon de 500 ml permet de réaliser 1 500 à 2 000 colorations. Il s'agit d'un produit de diagnostic in vitro (DIV) autorisé et certifié CE. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter les instructions d'utilisation téléchargeables sur cette page.
Remarque sur l'analyse
Noyaux : bleu à violet foncé
Cytoplasme cyanophile : bleu-vert
Cytoplasme éosinophile : rose
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
62.6 °F
Point d'éclair (°C)
17 °C