Documents
1.09036
Supelco
IC multi-element standard VI
NH₄= 10 mg/l, K = 50 mg/l, Na = 100 mg/l, Ca = 100 mg/l, Mg = 100 mg/l in 0,01 mol/l HNO₃ Certipur®
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
2.1 (20 °C in H2O)
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
multi-component solution
Température de stockage
15-25°C
Liaison
Visit the IC Portal to learn more
Informations légales
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable