1.08828
Zinc iodide
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Zinc iodide, Zinc diiodide
346,00 $
About This Item
346,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥98.5% (complexometric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.00005% As (Arsenic)
≤0.001% Cu (Copper)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.001% Pb (Lead)
≤0.005% Cd (Cadmium)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.01% Chloride (Cl)
≤0.1% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfates)
Perte
≤1.5% loss on drying
pH
5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
625 °C/1013 hPa
Pf
446 °C
Solubilité
4500 g/L
Densité
4.74 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1800 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Zn+2].[I-].[I-]
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfates): ≤ 0.1 %
Loss on drying: ≤ 1.5 %
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3