Principaux documents
1.08495
Millipore
L-Valine
for biochemistry
Synonyme(s) :
L-Valine, Val
25 G
72,60 $
100 G
123,00 $
1 KG
875,00 $
72,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
72,60 $
100 G
123,00 $
1 KG
875,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-773-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
72,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
315 °C
Solubilité
85 g/L
Densité
1.23 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NC(C(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
Clé InChI
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for biochemistry
Application
L-Valine for biochemistry. CAS 72-18-4, pH 5.5 - 6.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration)≥ 99.0 %Identity (IR-spectrum)passes testAppearancewhite, crystalline powder or colorless crystalsAppearance of solution (50 g/l; water)clear and colorlessSpec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l)+23.8 to +24.8Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %NH₄ (Ammonium)≤ 0.01 %Foreign amino acids≤ 0.5 %Other ninhydrine positive substances≤ 0.1 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable