Principaux documents
1.08033
Supelco
Total Hardness Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Synonyme(s) :
Total Hardness Visual Test Kit Refills
300 TESTS
113,00 $
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
300 TESTS
113,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Caractéristiques
refill
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
calcium, magnesium
Compatibilité
for use with MCOLORTEST®
Méthode de détection
titrimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
This refill pack contains all the reagents for the MQuant® test kit 1.08039 for the colorimetric evaluation of total hardness. When the reagents of the MQuant® test are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of MQuant® test kits, making it a particularly economical and ecological system.
Method
Calcium and magnesium ions react with an indicator to form a red complex compound. The indicator is released from this compound by titration with a solution of ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate (Titriplex® III). At the titration end-point the color changes to green. The total hardness is determined from the consumption of titration solution.
Informations légales
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2