Principaux documents
1.07223
Supelco
1,10-Phenanthroline chloride monohydrate
GR for analysis and redox indicator [reagent for iron(II)] Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
1,10-Phenanthroline chloride monohydrate, o-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
10 G
128,00 $
100 G
1 040,00 $
128,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
128,00 $
100 G
1 040,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H9ClN2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.67 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
223-325-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
128,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
215-220 °C (decomposition)
Masse volumique apparente
370 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[n+H]1c2c3ncccc3ccc2ccc1.O
InChI
1S/C12H8N2.ClH.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;/h1-8H;1H;1H2
Clé InChI
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (alcalimetric, calculated on anhydrous substance): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: about 215 °C, with decomposition
Substances insoluble in water: passes test
Sulfated ash: ≤ 0.2 %
Water (according to Karl Fischer): 7.0 - 8.5 %
Suitability as indicator: passes test
Sensitivity test (at Iron II ions): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.