1.06336
Sodium dichromate dihydrate
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
Sodium dichromate dihydrate, Sodium bichromate, Sodium pyrochromate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
99.5-100.5% (iodometric)
Forme
solid
Puissance
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
400 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
356.7 °C (anhydrous substance)
Densité
2.35 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1200 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
Clé InChI
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable