Principaux documents
1.05677
Supelco
Lithium chloride monohydrate
99.95 Suprapur®
Synonyme(s) :
Lithium chloride monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
ClLi · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
42.39 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-212-3
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Essai
99.95%
Forme
solid
Puissance
526 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
614 °C (anhydrous substance)
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/ClH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Purity (metallic): ≥ 99.95 %
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 0.5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 10.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium): ≤ 10.0 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5.0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.50 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.050 ppm
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable