Principaux documents
1.05410
Millipore
Reinforced clostridial agar (RCA)
for microbiology
Synonyme(s) :
RCM
500 G
304,00 $
304,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 G
304,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.74
304,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
GranuCult® plus
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.7-6.9 (37 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
50 g/L
Masse volumique apparente
670 kg/m3
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Clostridium spp.
Note de bas de page
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3