Principaux documents
1.04675
SAFC
Cholestérol
non-GMP Sample
Synonyme(s) :
3β-hydroxy-5-cholestène, 5-Cholestén-3β-ol
1046750001
651,00 $
1046750010
3 256,00 $
651,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1046750001
651,00 $
1046750010
3 256,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H46O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.65
Beilstein:
1915888
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352212
651,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
pb
360 °C (lit.)
Pf
147-149 °C (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
advanced drug delivery
pharma/biopharma processes
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Description générale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
This product offers non-GMP samples representative of GMP material: Synthechol® Synthetic Cholesterol, EMPROVE® Expert; Ph. Eur., BP, JP, NF (104672).
Actions biochimiques/physiologiques
Constituant majeur de toutes les membranes biologiques ; le cholestérol représente ~25 % des lipides totaux du cerveau.
Conditionnement
104675 0001 / 1G / PE Bag in Compound PE Inliner in PE Bottle
104675 0010 / 10G / PE Bag in Compound PE Inliner in PE Bottle
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SyntheChol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable