1.02577
Cellvento® CHO-220
Chemically defined cell culture medium
Fabrication pharma
1 088,00 $
About This Item
1 088,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
shipped with cooling packs
Gamme de produits
Cellvento®
Forme
dry powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- Cellvento® CHO-220 medium should be used as an amplification and production medium in fed-batch applications (together with its companion feed product Cellvento® Feed-220).
- Cellvento® products allow for flexibility in feed and feed supplement optimization of fed-batch processes.
Quantité
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais