1.02533
Cobalt(II) chloride hexahydrate
extra pure
Synonyme(s) :
Cobalt dichloride, Cobaltous chloride hexahydrate
931,00 $
About This Item
931,00 $
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Pression de vapeur
40 mmHg ( 0 °C)
pH
4.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
56 °C
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable