Principaux documents
1.02333
Supelco
Chlorotrimethylsilane
for gas chromatography
Synonyme(s) :
Chlorotrimethylsilane, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride, TMCS
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
200-900-5
Nomenclature NACRES :
NA.05
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
250 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
420 °C
Puissance
4868 mg/kg LD50, oral (Rat)
1530 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.5-46 % (v/v)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
pb
57 °C/1013 hPa
Pf
-58 °C
Température de transition
flash point -20 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Si](Cl)(C)(C)C
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Clé InChI
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup